Documenti
715700
Sigma-Aldrich
3-Furonitrile
97%
Sinonimo/i:
Furan-3-carbonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.471
Punto di fusione
28-32 °C
Densità
1.073 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
N#Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H3NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H
ZQFYJHMUAWCEBH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.9 °C - closed cup