Documenti fondamentali
640425
Sigma-Aldrich
Methyl 2-pyrrolecarboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
74-78 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H7NO2/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5/h2-4,7H,1H3
VONGYFFEWFJHNP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)