Suitable solvents for 96662-50G-F Trihexyltetradecylphosphonium bromide include Hexane, Toluene, 2-hydroxypropane, Diethyl ether, Tetrahydrofuran, and Dichloromethane.
96662
Trihexyltetradecylphosphonium bromide
≥95%
Sinonimo/i:
Tetradecyltrihexylphosphonium bromide
Saggio
≥95%
≥95.0% (T)
Stato
solid
Densità
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.BrH/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
RJELOMHXBLDMDB-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Preparation of ionic liquids via solvent-free anion metathesis reaction
- Preparation of tetraalkylphosphonium tungstophosphate and isopolytungstate Lindquist cluster anion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Hi, I am wondering about the good solubility solvent for this ionic liquid (Trihexyltetradecylphosphonium bromide). Thanks.
1 risposta-