Documenti fondamentali
159573
Sigma-Aldrich
2-Furonitrile
99%
Sinonimo/i:
2-Cyanofuran
Scegli un formato
5 G
86,70 €
25 G
224,70 €
86,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
86,70 €
25 G
224,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
86,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. ebollizione
146-148 °C (lit.)
Densità
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
N#Cc1ccco1
InChI
1S/C5H3NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H
YXDXXGXWFJCXEB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Infrared and Raman spectra of 2-furonitrile has been studied.[1]
Applicazioni
2-Furonitrile was employed as substrate to investigate the substrate specificity of nitrilase from Rhodococcus rhodochrous Jl cell.[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C D Mathew et al.
Applied and environmental microbiology, 54(4), 1030-1032 (1988-04-01)
The nitrilase which occurs abundantly in cells of Rhodococcus rhodochrous J1 catalyzes the direct hydrolysis of 3-cyanopyridine to nicotinic acid without forming nicotinamide. By using resting cells, the reaction conditions for nicotinic acid production were optimized. Under the optimum conditions
Vibrational spectra of 2-and 3-furonitrile.
Volka K, et al.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 32(2), 397-401 (1976)
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of