Documenti fondamentali
668206
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)dimethylamine
97%
Sinonimo/i:
(R)-MonoPhos®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H18NO2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 668206, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
190 °C (dec.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)P1Oc2ccc3ccccc3c2-c4c(O1)ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H18NO2P/c1-23(2)26-24-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)25-26/h3-14H,1-2H3
QCHAVHXSBZARBO-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Sold under license from DSM for research purposes only.
MonoPhos is a registered trademark of DSM IP Assets B.V.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.