Documenti fondamentali
744646
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-N-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)-dibenzo[b,f]azepine
≥95% (elemental analysis)
Sinonimo/i:
5-(11bS)-Dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-yl-5H-dibenz[b,f]azepine
Scegli un formato
100 MG
104,00 €
500 MG
295,00 €
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
104,00 €
500 MG
295,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H22NO2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
507.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (elemental analysis)
Stato
powder
Composizione
carbon content, 76.4-84.5 wt. %
Stringa SMILE
C1(C=CC=C2)=C2C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC=C3OP5N6C7=C(C=CC=C7)C=CC8=C6C=CC=C8)=C(O5)C=C1
InChI
1S/C34H22NO2P/c1-5-13-27-23(9-1)19-21-31-33(27)34-28-14-6-2-10-24(28)20-22-32(34)37-38(36-31)35-29-15-7-3-11-25(29)17-18-26-12-4-8-16-30(26)35/h1-22H
KOVOHCVLXRKTGN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Phosphorous precursor for ligand synthesis[1][2]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Drinkel, E., et al.
Organometallics, 29, 2503-2514 (2010)
Mariz, R., et al.
Organometallics, 27, 6605-6613 (2008)