Documenti fondamentali
73475
Sigma-Aldrich
(RP)-1-[(R)-α-(Dimethylamino)-2-(diphenylphosphino)benzyl]-2-diphenylphosphinoferrocene
optical purity ee: ≥99%
Sinonimo/i:
(2S)-1-[(R)-(Dimethylamino)[2-(diphenylphosphino)phenyl]methyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Taniaphos SL-T001-1
Scegli un formato
100 MG
52,15 €
500 MG
247,80 €
1 G
490,70 €
52,15 €
Prezzo di listino74,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
52,15 €
500 MG
247,80 €
1 G
490,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H39FeNP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
687.57
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
52,15 €
Prezzo di listino74,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Purezza ottica
ee: ≥99%
Gruppo funzionale
amine
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C38H34NP2.C5H5.Fe/c1-39(2)38(35-27-17-29-37(35)41(32-22-11-5-12-23-32)33-24-13-6-14-25-33)34-26-15-16-28-36(34)40(30-18-7-3-8-19-30)31-20-9-4-10-21-31;1-2-4-5-3-1;/h3-29,38H,1-2H3;1-5H;/t38-;;/m1../s1
DEHRMLQYTSYVBC-VROLVAQFSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
tert-Butanol anhydrous, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471712
tert-Butanol