Documenti
662658
Sigma-Aldrich
Adenosine-15N5 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
AMP-15N5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H1215N5Na2O7P
Peso molecolare:
396.15
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[15NH2]C1=[15N]C=[15N]C2=C1[15N]=C[15N]2[C@@]3([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O3
InChI
1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1/i11+1,12+1,13+1,14+1,15+1;;
QGXLVXZRPRRCRP-BNULDTGWSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3