902411
Adenosine-d14 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
solution
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+14
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H][C@@]([C@]1([2H])O[2H])([C@@](N(C([2H])=N2)C3=C2C(N([2H])[2H])=NC([2H])=N3)([2H])O[C@]1([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP(O[Na])([2H]=O)=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)O[2H]
Categorie correlate
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3