Documenti fondamentali
900386
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosine-13C10,15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
2′-Deoxy-5′-adenylic-13C10,15N5 acid sodium salt solution, dAMP-13C10,15N5 disodium salt solution
Scegli un formato
1 MG
155,00 €
10 MG
583,00 €
25 MG
1.040,00 €
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
155,00 €
10 MG
583,00 €
25 MG
1.040,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C10H1215N5Na2O6P
Peso molecolare:
390.08
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+15
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C@H]1[13CH2][13C@H]([15N]2[13CH]=[15N][13C]3=[13C]2[15N]=[13CH][15N]=[13C]3[15NH2])O[13C@@H]1[13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhaoyan Nie et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 95, 66-74 (2020-05-25)
Cyclophosphamide (Cy), a chemotherapeutic agent, is widely used to treat tumoursand is also associated with premature ovarian insufficiency. 4-Hydroperoxycyclophosphamide (4-HC), an active metabolite of Cy, was used for in vitro experiments. Granulosa cells (GCs) are crucial for maintaining follicle development