Documenti fondamentali
608998
Sigma-Aldrich
L-Proline-15N
≥95 atom % 15N, 98% (CP)
Scegli un formato
500 MG
238,00 €
238,00 €
Prezzo di listino1.190,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
238,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H915NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
238,00 €
Prezzo di listino1.190,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥95 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Attività ottica
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
228 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCC[15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
ONIBWKKTOPOVIA-JGTYJTGKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)