651494
Gallium phosphide
(single crystal substrate), <111>, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
Sinonimo/i:
Gallium monophosphide
Stato
(single crystal substrate)
Resistività
~0.3 Ω-cm
diam. × spessore
2 in. × 0.5 mm
Punto di fusione
1480 °C
Densità
4.13 g/mL at 25 °C
Caratteristiche del semiconduttore
<111>
Stringa SMILE
[P]#[Ga]
InChI
1S/Ga.P
HZXMRANICFIONG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Proprietà fisiche
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Protocolli
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.