481769
Gallium nitride
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gallium mononitride, Gallium mononitride (GaN)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Punto di fusione
800 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#[Ga]
InChI
1S/Ga.N
JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.