Documenti fondamentali
641480
Sigma-Aldrich
Dodecyl methyl sulfide
97%
Scegli un formato
25 G
293,00 €
293,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
293,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H28S
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.43
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
293,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4610 (lit.)
P. ebollizione
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCSC
InChI
1S/C13H28S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-2/h3-13H2,1-2H3
KJWHJDGMOQJLGF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3