Documenti fondamentali
274380
Sigma-Aldrich
Solfuro dimetile
anhydrous, ≥99.0%
Sinonimo/i:
DMS, Metil solfuro
Scegli un formato
100 ML
90,90 €
1 L
412,00 €
90,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
90,90 €
1 L
412,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.13
Beilstein:
1696847
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
90,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
402 °F
Limite di esplosione
19.7 %
Impurezze
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
38 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
Densità
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Dimethyl sulfide is the major biogenic, volatile sulfur compound that is released from the ocean to the atmosphere. It plays a main role in the global sulfur cycle.[1][2][3]
Applicazioni
Dimethyl sulfide undergoes thiolation reaction with hydrogen sulfide (H2S) in the presence of tungsten-zirconia (WO3/ZrO2) catalyst to form methanethiol.[4]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-32.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Dimethyl sulfide production during natural phytoplanktonic blooms
Nguyen BC, et al.
Marine Chemistry, 24(2), 133-141 (1988)
Thiolation of dimethyl sulfide to methanethiol over WO3/ZrO2 catalysts
Chen S, et al
J. Mol. Catal. A: Chem., 365, 60-65 (2012)
Ingrid Elisia et al.
PloS one, 11(3), e0152538-e0152538 (2016-04-01)
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is currently used as an alternative treatment for various inflammatory conditions as well as for cancer. Despite its widespread use, there is a paucity of data regarding its safety and efficacy as well as its mechanism of
Photooxidation of dimethyl sulfide and dimethyl disulfide. I: Mechanism development
Yin F, et al
Journal of Atmospheric Chemistry, 11(4), 309-364 (1990)
Thiolation of dimethyl sulfide to methanethiol over WO3/ZrO2 catalysts.
Chen S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 365, 60-65 (2012)