Documenti fondamentali
G5809
Sigma-Aldrich
Glycidol
96%
Sinonimo/i:
(±)-Glycidol, (±)-Oxirane-2-methanol, 2,3-Epoxy-1-propanol, Glycerolglycide
Scegli un formato
5 G
44,00 €
100 G
63,70 €
500 G
213,00 €
2.5 KG
745,00 €
44,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
44,00 €
100 G
63,70 €
500 G
213,00 €
2.5 KG
745,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.08
Beilstein:
383562
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
44,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
2.15 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.9 mmHg ( 25 °C)
Saggio
96%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
780 °F
Impurezze
≤2% diglycidyl ether
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
61-62 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2
CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Glycidol has been used in the synthesis of hyperbranched polyglycerol (hPG) via ring opening reaction. These hPGs are being considered as alternatives to PEGs for developing antifouling surfaces due to their thermal and oxidative stability.[1] It can also be used in the synthesis of ethoxy ethyl glycidyl ether.[2] Glycidol may also be used in the preparation of chelating polymers for borate removal.[3][4]
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Polyglycidol-block-poly (ethylene oxide)-block-polyglycidol: synthesis and swelling properties.
Dworak A
Reactive functional Polymers, 42(1), 31-36 (1999)
Use of specifically tailored chelating polymers for boron removal from aqueous solutions by polymer enhanced ultrafiltration.
Do?anay C
Separation Science and Technology, 46(4), 581-591 (2011)
Jenny Aasa et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 128, 54-60 (2019-03-28)
Here we evaluate a multiplicative (relative) risk model for improved cancer risk estimation of genotoxic compounds. According to this model, cancer risk is proportional to the background tumor incidence and to the internal dose of the genotoxic compound. Furthermore, the
Development of Antifouling Hyperbranched Polyglycerol Layers on Hydroxyl Poly-p-xylylene Coatings.
Chen P
Langmuir, 33(51), 14657-14662 (2017)
Removal of trace boron from aqueous solution using iminobis-(propylene glycol) modified chitosan beads.
Gazi M
Reactive functional Polymers, 72(10), 680-686 (2012)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf