Documenti fondamentali
590029
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(methoxymethoxy)ethane
98%
Sinonimo/i:
2-Bromoethyl methoxymethyl ether
Scegli un formato
5 G
102,20 €
102,20 €
Prezzo di listino146,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
102,20 €
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH2OCH2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
102,20 €
Prezzo di listino146,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.480 (lit.)
P. ebollizione
116-117 °C (lit.)
Densità
1.448 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
Stringa SMILE
COCOCCBr
InChI
1S/C4H9BrO2/c1-6-4-7-3-2-5/h2-4H2,1H3
HRKGXDSPQAOGBB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
148.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64.44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)