Documenti fondamentali
533904
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3,7-dimethyloctane
96%
Scegli un formato
5 ML
112,00 €
25 ML
364,00 €
112,00 €
Prezzo di listino160,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
112,00 €
25 ML
364,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH2BrCH2CH(CH3)CH2CH2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
112,00 €
Prezzo di listino160,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. ebollizione
135-140 °C/10 mmHg (lit.)
216-217 °C (lit.)
Densità
1.066 g/mL at 20 °C
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)CCBr
InChI
1S/C10H21Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-10H,4-8H2,1-3H3
VGSUDZKDSKCYJP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Jinjun Shao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(35), 7045-7052 (2012-08-01)
A series of linear and star-shaped pyrazine-containing acene molecules 1a-b, 2a-b and 3 substituted by dicarboximide groups are synthesized via condensation reactions between o-diamine and dione. High electron affinity (up to 4.01 eV) is achieved due to the introduction of