Documenti fondamentali
635960
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-aminophenol
97%
Sinonimo/i:
2-Hydroxyphenyl carbamic acid tert-butyl ester, N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminophenol
Scegli un formato
5 G
117,00 €
117,00 €
Prezzo di listino234,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
117,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4NHCO2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
117,00 €
Prezzo di listino234,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
140-144 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1O
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
UQLYDIDMLDTUDL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)