Documenti
630934
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-N-methylaniline
97%
Sinonimo/i:
N-Methyl-m-anisidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5690 (lit.)
P. eboll.
239-240 °C (lit.)
Densità
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6,9H,1-2H3
ZFMZSZMUFWRAOG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup