223069
4-Fluoro-N-methylaniline
97%
Scegli un formato
31,01 €
Prezzo di listino44,30 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
31,01 €
Prezzo di listino44,30 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5320 (lit.)
P. ebollizione
79 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.040 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
CNc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H8FN/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3
VLWRKVBQUANIGI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)