630918
2-Bromo-N-methylaniline
95%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6070 (lit.)
P. ebollizione
107-109 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
bromo
Stringa SMILE
CNc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,1H3
SMVIAQFTVWDWDS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Bromo-N-methylaniline can be synthesized via the reduction of 2-bromoformylanilide.
Applicazioni
2-Bromo-N-methylaniline can be used to synthesize benzimidazole derivatives, via one pot N-arylation of amides/cyclic amides in the presence of copper iodide nanoparticles. It can also be used in the synthesis of alkyltelluro-substituted aromatic amines, which can show radical trapping ability.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
"Nanoparticle mediated organic synthesis (NAMO-synthesis): CuI-NP catalyzed ligand free amidation of aryl halides"
Kumar A and Bishnoi KA
Royal Society of Chemistry Advances, 4(78), 41631- 41635 (2014)
Poon F-J, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(36), 12891-12903 (2016)
"Syntheses of 2-Unsubstituted 1H-1, 3-Benzazaphospholes from N-Formyl-2-bromoanilides"
Ghalib M, et al.
Heteroatom Chem., 4(78), 452-459 (2013)