Documenti fondamentali
630985
Sigma-Aldrich
3-Bromo-N-methylaniline
97%
Scegli un formato
5 G
163,00 €
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
163,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6120 (lit.)
P. ebollizione
253 °C (lit.)
Densità
1.461 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
bromo
Stringa SMILE
CNc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)