62460
Lithium borohydride
≥95.0%
Sinonimo/i:
Lithium boron hydride, Lithium hydroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
275 °C (dec.)
Densità
0.666 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[BH4-]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges