702714
Lithium borohydride solution
0.5 M in diethyl ether
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
0.5 M in diethyl ether
Densità
0.719 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Preparation of gallium, indium, rhenium and zinc tris(mercaptoimidazolyl)hydroborato complexes.[2]
- Mechano-chemical metathesis reactions.[3]
- Noncatalytic hydrolysis for hydrogen generation.[4]
- Growth of large gold monolayer protected-clusters.[5]
- Anion substitution reactions.[6]
- Dehydrogenation reactions.[7]
- Preparation of gallium, indium, rhenium and zinc tris(mercaptoimidazolyl)hydroborato complexes
- Mechano-chemical metathesis reactions
- Noncatalytic hydrolysis for hydrogen generation
- Growth of large gold monolayer protected-clusters
- Anion substitution reactions
- Dehydrogenation reactions
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?