Documenti fondamentali
8.20747
Sigma-Aldrich
Potassium borohydride
for synthesis
Sinonimo/i:
Potassium borohydride, Potassium tetrahydroborate, Potassium boranate
Scegli un formato
25 G
55,20 €
100 G
109,00 €
1 KG
818,00 €
55,20 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
55,20 €
100 G
109,00 €
1 KG
818,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H4BK
Numero CAS:
Peso molecolare:
53.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352306
Numero indice EU:
237-360-5
NACRES:
NA.22
55,20 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
crystals
Potenza
167 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
500 °C
Densità
1.11 g/cm3
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[B-]
InChI
1S/B.K/q-1;+1
HHUJLKPGQMFFMS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Hydrolysis for Hydrogen Production: Investigates the catalytic activity of carbon nanotube supported-Ru for hydrogen production via the hydrolysis of potassium borohydride, demonstrating its potential in hydrogen energy systems (Keskin et al., 2022).
Risultati analitici
Assay (hypochlorite): ≥ 97.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water