Documenti
225924
Sigma-Aldrich
LS-Selectride® solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Lithium trisiamylborohydride solution
About This Item
Formula condensata:
LiB[CH(CH3)CH(CH3)2]3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.903 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li+].CC(C)C(C)[BH-](C(C)C(C)C)C(C)C(C)C
InChI
1S/C15H34B.Li/c1-10(2)13(7)16(14(8)11(3)4)15(9)12(5)6;/h10-16H,1-9H3;/q-1;+1
DGIADQRDWIBVOW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for:
  • Nucleophilic addition reactions
  • Conjugate reduction-initiated cyclization reactions
Note legali
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup