Documenti fondamentali
389986
Sigma-Aldrich
Calcium borohydride bis(tetrahydrofuran)
Sinonimo/i:
Calcium(+2) borohydride bis(tetrahydrofuran)
Scegli un formato
5 G
167,00 €
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
167,00 €
About This Item
Formula condensata:
Ca(BH4)2· 2C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
[BH4-].[BH4-].[Ca++].C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.2BH4.Ca/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-4H2;2*1H4;/q;;2*-1;+2
QNDQIIWFODWXIW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Reactant for preparation of calcium tetradecahydroundecaborate used for synthesizing other salts with boron hydride nido-borates
Calcium borohydride bis(tetrahydrofuran) can be used as a selective reducing agent to reduce α,β-unsaturated lactone derivatives (pterocidin) to corresponding diols without reducing the conjugated C-C double bond.[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Absolute configuration of pterocidin, a potent inhibitor of tumor cell invasion from a marine-derived Streptomyces
Igarashi Y, et al.
Tetrahedron Letters, 53(6), 654-656 (2012)
Articoli
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials