Documenti fondamentali
488100
Sigma-Aldrich
Aniline-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
Benzenamine-15N
Scegli un formato
1 G
323,00 €
323,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
323,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H515NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
323,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.586 (lit.)
P. ebollizione
184 °C (lit.)
Punto di fusione
−6 °C (lit.)
Densità
1.033 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[15NH2]c1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i7+1
PAYRUJLWNCNPSJ-CDYZYAPPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Ping-Xin Zhou et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(6), 561-563 (2012-12-05)
Two different cyclic amino esters are synthesized by palladium-catalyzed cross-coupling reaction of diazoesters with N-substituted-2-iodoanilines. Aryldiazoacetates lead to cyclic α-amino esters with an α-quaternary carbon centre in the presence of CO. Additionally, arylvinyldiazoacetates afford cyclic α,β-unsaturated γ-amino esters.
Timo Stahl et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1248-1251 (2013-01-15)
Heterolytic splitting of the Si-H bond mediated by a Ru-S bond forms a sulfur-stabilized silicon cation that is sufficiently electrophilic to abstract fluoride from CF(3) groups attached to selected anilines. The ability of the Ru-H complex, generated in the cooperative
Dongdong Liang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(2), 173-175 (2012-11-22)
An efficient synthesis of free (NH)-phenanthridinones through Pd-catalyzed C(sp(2))-H aminocarbonylation of unprotected o-arylanilines under an atmospheric pressure of CO has been developed. Some ortho heteroarene substituted anilines as well as N-alkyl protected o-arylanilines are also suitable substrates for this C-H
Conghui Tang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(46), 18924-18927 (2012-11-08)
A novel and efficient copper-catalyzed azidation reaction of anilines via C-H activation has been developed. This method, in which the primary amine acts as a directing group by coordinating to the metal center, provides ortho azidation products regioselectively under mild
Sung Jin Bae et al.
European journal of medicinal chemistry, 57, 383-390 (2012-11-15)
We attempted to design and synthesize (E)-N-substituted benzylidene-hydroxy or methoxy-aniline derivatives and to evaluate their inhibitory effect on tyrosinase activity and anti-melanogenesis activity in murine B16F10 melanoma cells. Derivatives with a 4-methoxy- or 4-hydroxy-anilino group exerted more potent inhibition against