Documenti fondamentali
486825
Sigma-Aldrich
L-Leucine-5,5,5-d3
99 atom % D
Sinonimo/i:
SILAC Amino Acid
Scegli un formato
1 G
596,00 €
596,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
596,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(CD3)CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
596,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
tecniche
protein expression: suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3/t4?,5-
ROHFNLRQFUQHCH-LONBSJBQSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L-leucine-5,5,5-d3 is an isotopic analogue of L-leucine.
Applicazioni
L-leucine-5,5,5-d3 is used in the quantitative determination of proteins using mass spectrometry and also used in the synthesis of (2S,4R)-(5,5,5-d3)leucine via stereospecific manner.
Used in the methodology of stable isotope tagging of epitopes (SITE) for identification of virus-induced peptides in vaccine development.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hugo D Meiring et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 5(5), 902-913 (2006-01-25)
Identification of peptides presented in major histocompatibility complex (MHC) class I molecules after viral infection is of strategic importance for vaccine development. Until recently, mass spectrometric identification of virus-induced peptides was based on comparative analysis of peptide pools isolated from
Gerald W Becker
Briefings in functional genomics & proteomics, 7(5), 371-382 (2008-12-25)
Straightforward methods for the introduction of stable isotopes into proteins with subsequent isolation and purification of the proteins will greatly aid the field of quantitative proteomics. Proteins containing amino acids with one or more of the stable isotopes of deuterium