Documenti fondamentali
60604
Sigma-Aldrich
Potassium p-toluenethiosulfonate
≥97.0% (S)
Sinonimo/i:
p-Toluenethiosulfonic acid potassium salt, Potassium 4-methylbenzenethiosulfonate, Potassium thiotosylate
Scegli un formato
100 G
461,00 €
461,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
461,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO2SK
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.36
Beilstein:
3747559
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
461,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (S)
Stato
powder
Punto di fusione
227-229 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=S
InChI
1S/C7H8O2S2.K/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
RUDNWZFWWJFUSF-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)