Documenti fondamentali
390267
Sigma-Aldrich
S-Phenyl benzenethiosulfonate
99%
Sinonimo/i:
Benzenethiosulfonic acid S-phenyl ester
Scegli un formato
1 G
147,00 €
5 G
543,00 €
147,00 €
Prezzo di listino210,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
147,00 €
5 G
543,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5SO2SC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.34
Beilstein:
1530592
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
147,00 €
Prezzo di listino210,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
36-53 °C (lit.)
Gruppo funzionale
disulfide
Stringa SMILE
O=S(=O)(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O2S2/c13-16(14,12-9-5-2-6-10-12)15-11-7-3-1-4-8-11/h1-10H
ATKJLMWDXASAJA-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)