Documenti fondamentali
605646
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-16-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Hexadecanoic acid-16-13C
Scegli un formato
100 MG
1.235,00 €
1.235,00 €
Prezzo di listino1.300,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
1.235,00 €
About This Item
Formula condensata:
13CH3(CH2)14CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
1.235,00 €
Prezzo di listino1.300,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
61-64 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1
IPCSVZSSVZVIGE-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7