Documenti fondamentali
604259
Sigma-Aldrich
Bromodichloroacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
BrCl2C13CO2H
Peso molecolare:
208.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O[13C](=O)C(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/C2HBrCl2O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i1+1
XSWVFEQKZFUULO-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)