Documenti fondamentali
604224
Sigma-Aldrich
Dibromoacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
Br2CH13CO2H
Peso molecolare:
218.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-38 °C (lit.)
Densità
2.382 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O[13C](=O)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1
SIEILFNCEFEENQ-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)