Documenti
493287
Sigma-Aldrich
Potassium carbonate-13C
98 atom % 13C
Sinonimo/i:
Carbonic-13C acid, dipotassium salt
About This Item
Formula condensata:
K213CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
891 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
BWHMMNNQKKPAPP-GOCMCNPZSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2