Documenti
604240
Sigma-Aldrich
Tribromoacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
Br3C13CO2H
Peso molecolare:
297.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
245 °C
Punto di fusione
128-132 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O[13C](=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2HBr3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i1+1
QIONYIKHPASLHO-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3