Documenti
704679
Sigma-Aldrich
Ethyl tribromoacetate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl 2,2,2-tribromoacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5Br3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.540
Densità
2.201 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C4H5Br3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
ZZUKBDJWZXVOQG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C