Documenti fondamentali
593664
Sigma-Aldrich
6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
6-Fluoropicolinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4FNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
139-143 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(F)n1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
DIEMCUFYSOEIDU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)