Documenti fondamentali
331333
Sigma-Aldrich
Glycine-N,N,O-d3
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
D2NCH2CO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)CN([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i/hD3
DHMQDGOQFOQNFH-ZRLBSURWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)