Documenti
579769
Sigma-Aldrich
1-(3-Aminophenyl)acetylene-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
3-(ethynyl-3)Benzenamine-13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C6H7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. eboll.
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.057 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Nc1cccc(c1)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2/i1+1,2+1
NNKQLUVBPJEUOR-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup