This product is soluble in water at a concentration of 20 mg/mL. The maximum solubility rate of this material in water has not been determined.
58790
(+)-Potassium Ds-threo-isocitrate monobasic
≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
(1R,2S)-1-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monopotassium salt, Ds-(+)-threo-Isocitric acid monopotassium salt
Saggio
≥98.0% (NT)
Attività ottica
[α]20/D +20.5±1°, c = 2% in H2O
Punto di fusione
~185 °C (dec.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
[K+].O[C@H]([C@H](CC(O)=O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.K/c7-3(8)1-2(5(10)11)4(9)6(12)13;/h2,4,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,4+;/m0./s1
IVLPTBJBFVJENN-LEJBHHMKSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
What is the solubility of this compound under standard conditions?
1 risposta-