Documenti fondamentali
579262
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyphenyl trifluoromethanesulfonate
97%
Sinonimo/i:
3,5-Dimethoxyphenol trifluoromethanesulfonate
Scegli un formato
5 G
57,00 €
57,00 €
Prezzo di listino114,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
57,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3OSO2CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
57,00 €
Prezzo di listino114,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4640 (lit.)
Densità
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Stringa SMILE
COc1cc(OC)cc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C9H9F3O5S/c1-15-6-3-7(16-2)5-8(4-6)17-18(13,14)9(10,11)12/h3-5H,1-2H3
XCOBIQQRDHVTAN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)