Documenti
577189
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl acrylate
90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
90%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
38-42 °C (lit.)
λmax
220 nm
Stringa SMILE
C=CC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H10O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h2-9H,1H2
SLVJUZOHXPZVLR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Fluorescent monomer
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3