Documenti fondamentali
578169
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl methacrylate
Scegli un formato
1 G
207,00 €
207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
207,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Punto di fusione
62-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C14H12O2/c1-10(2)14(15)16-13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-9H,1H2,2H3
CXOYJPWMGYDJNW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Fluorescent monomer
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)