Documenti fondamentali
753092
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenyl acrylate
contains <200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%
Sinonimo/i:
2-Propenoic acid pentafluorophenyl ester
Scegli un formato
1 G
249,00 €
5 G
880,00 €
249,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
249,00 €
5 G
880,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H3F5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
249,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
contiene
<200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n/D 1.434
Densità
1.446
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)C=C)c(F)c1F
InChI
1S/C9H3F5O2/c1-2-3(15)16-9-7(13)5(11)4(10)6(12)8(9)14/h2H,1H2
RFOWDPMCXHVGET-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Acrylate monomer with an activated ester for coupling (esterification/amidation) reactions
Pentafluorophenyl acrylate may be used in the preparation of highly porous polymers (poly HIPs).[1] Pentafluorophenyl acrylate (PFPA) can undergo reversible addition fragmentation transfer (RAFT) polymerization with oligoethylene glycol acrylate (OEGA) or diethylene glycol acrylate (DEGA). [2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reactive thiol-ene emulsion-templated porous polymers incorporating pentafluorophenyl acrylate
Kircher L, et al.
Polymer, 54(7), 1755-1761 (2013)
Factors influencing the synthesis and the post-modification of PEGylated pentafluorophenyl acrylate containing copolymers
Beija M, et al.
European Polymer Journal, 49, 3060?3071-3060?3071 (2013)
Yuwaporn Pinyakit et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(3), 454-464 (2019-12-14)
Recently, pH-responsive polymeric micelles have gained significant attention as effective carriers for anti-cancer drug delivery. Herein, pH-responsive polymeric micelles were constructed by a simple post-polymerization modification of a single homopolymer, poly(pentafluorophenyl acrylate) (PPFPA). The PPFPA was first subjected to modification