577065
Polypyrrole
undoped, extent of labeling: ~20 wt. % loading, composite with carbon black
Sinonimo/i:
PPy
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Grado di funzionalizzazione
~20 wt. % loading
Conducibilità
~8.5 S/cm
Solubilità
H2O: insoluble
organic solvents: insoluble
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Biomedical Applications
Articoli
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.