699640
Carbon, mesoporous
less than 100 ppm Al, Ti, Fe, Ni, Cu, and Zn combined
Sinonimo/i:
Graphitized carbon black
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Forma fisica
powder
PM
Mw 12.011 g/mol
Composizione
C
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Area superficiale
150-250 m2/g
Granulometria
45 μm±5
Dimensione pori
0.5 cm3/g pore volume (typical)
P. eboll.
4827 °C
Punto di fusione
3654-3697 °C
Densità bulk
1.686 g/cm3 (absolute, typical)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.