Documenti
181803
Sigma-Aldrich
Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)
Mn 20,000
Sinonimo/i:
2,6-Dimethyl-1,4-phenylene ether homopolymer, 2,6-Dimethylphenol homopolymer, 2,6-Dimethylphenol polymer, Poly(2,6-xylenol)
About This Item
Formula condensata:
[C6H2(CH3)2O]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
analytical standard
Forma fisica
powder
PM
Mn 20,000
Mw 16,000-24,000 by GPC
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(O)cc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
A lot specific analysis is included with each unit
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3