Documenti fondamentali
W338605
Sigma-Aldrich
Pyrrole
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Azole, Divinylenimine, Imidole
Scegli un formato
W338605-SAMPLE
47,40 €
100 G
58,10 €
1 KG
262,00 €
5 KG
1.030,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W338605-SAMPLE
47,40 €
100 G
58,10 €
1 KG
262,00 €
5 KG
1.030,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5N
Numero CAS:
Peso molecolare:
67.09
Numero FEMA:
3386
Beilstein:
1159
Numero CE:
N° CoE:
2381
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
14.041
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 110
Densità del vapore
2.31 (vs air)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
131 °C (lit.)
Punto di fusione
−23 °C (lit.)
Densità
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
nutty; ethereal; sweet
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1cc[nH]c1
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pyrrole is one of the flavor compounds that is formed in thermally processed foods due to the Maillard reaction.[1][2][3]
Applicazioni
<ul>
<li><strong>Can neonicotinoid and pyrrole insecticides manage malaria vector resistance in high pyrethroid resistance areas in Côte d′Ivoire</strong>: This research evaluates the effectiveness of pyrrole insecticides in controlling malaria vectors in regions with high pyrethroid resistance. The findings suggest that these insecticides can play a significant role in integrated vector management strategies to combat malaria (Ekra et al., 2024).</li>
</ul>
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
The Maillard reaction: source of flavour in thermally processed foods.
Mottram DS.
Flavours and Fragrances, 269-283 (2007)
Pyrroles in foods.
Maga JA.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(4), 691-694 (1981)
Flavor compounds formed during the Maillard reaction.
Mottram DS.
ACS Symp. Ser., 543, 104?126-104?126 (1994)
Woo Young Hong et al.
Biomaterials, 35(36), 9573-9580 (2014-09-07)
Here, we propose an integrated multifunctional system constructed by conductive disulfide-biotin-doped polypyrrole nanowires (SS-biotin-Ppy NWs) for capture, release, and in situ quantification of circulating tumor cells (CTCs). A well-ordered three-dimensional nanowire structure equipped with a monoclonal antibody offers a significant
Satoshi Kubo et al.
Annals of the rheumatic diseases, 73(12), 2192-2198 (2013-09-10)
Tofacitinib, which is a Janus kinase (JAK) inhibitor, has shown clinical effects in the treatment of rheumatoid arthritis. JAKs are important kinases in lymphocyte differentiation; however, their function in dendritic cells (DCs) is unknown. In this study, the function of